Documents
729426
Sigma-Aldrich
5-Cyano-2-methoxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Formyl-4-methoxybenzonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
115-120 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1C=O)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4,6H,1H3
Clé InChI
HJDXZGCTGAWUFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable