Principaux documents
729051
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1,1,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Synonyme(s) :
D-Levulose-d7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D7H5O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
powder
Pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C1(O)OC([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D
Clé InChI
LKDRXBCSQODPBY-PCYAFHAWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable