Documents
723401
Sigma-Aldrich
S-Methyl-13C methanethiosulfonate
97 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
S-Methyl-13C thiomethanesulfonate, MMTS-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3SO2S13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
97 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Point d'ébullition
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.347 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)S[13CH3]
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1
Clé InChI
XYONNSVDNIRXKZ-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup