Documents
721395
Sigma-Aldrich
Ammonium hydroxide-18O solution
~3 N in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
NH418OH/H218O
Poids moléculaire :
37.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Forme
solution
Concentration
~3 N in H218O
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].[18OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i;1+2
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-NLQOEHMXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.