Documents
717509
Sigma-Aldrich
Potassium benzo[b]thiophen-2-yl-2-trifluoroborate
95%
Synonyme(s) :
Potassium 2-benzothiophenetrifluoroborate, Potassium benzothiophene-2-trifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5BF3KS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5BF3S.K/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-5H;/q-1;+1
Clé InChI
ARGVKIMBMAAMJS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable