Documents
713759
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-ethoxy-benzene
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Bromoethoxybenzene, 2-Bromophenetole, o-Bromophenetole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro Beilstein :
2043678
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
CCOc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
JVEQWIQHHWNMQX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable