Key Documents
707120
SAFC
5-Chloro-7-iodoindole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5ClIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
77-82 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5ClIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
Clé InChI
VRVJEJOGADKQRZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable