Documents
702625
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn sulfate hydrate
72 atom % (70Zn), 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
70ZnSO4 · xH2O
Poids moléculaire :
165.99 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
72 atom % (70Zn)
Pureté
95% (CP)
Forme
powder
Poids mol.
164.72 by atom % calculation
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O.[70Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2/i;;1+5
Clé InChI
RNZCSKGULNFAMC-AFEATSGZSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable