Key Documents
702609
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn L-aspartate
72 atom % 70Zn, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(HOOCCH(NH2)CH2COO)270Zn
Poids moléculaire :
334.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
72 atom % 70Zn
Pureté
97% (CP)
Forme
powder
Poids mol.
332.85 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CC(=O)O[72Zn]OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Zn/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1/i;;1+7
Clé InChI
POEVDIARYKIEGF-NWPUYAGZSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable