Documents
699926
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
155-160 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain up to 5.0 wt. % water
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable