Key Documents
699748
Sigma-Aldrich
(3-Mercaptopropyl)trimethoxy-d9-silane
98 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
3-(Trimethoxy-d9-silyl)-1-propanethiol
About This Item
Formule linéaire :
(CD3O)3Si(CH2)3SH
Poids moléculaire :
205.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
95% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
213-215 °C (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+9
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])O[Si](CCCS)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clé InChI
UUEWCQRISZBELL-GQALSZNTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup