Documents
699535
Sigma-Aldrich
6,6′-[(3,3′-Di-tert-butyl-5,5′-dimethoxy-1,1′-biphenyl-2,2′-diyl)bis(oxy)]bis(dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin)
97%
Synonyme(s) :
BiPhePhos
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H44O8P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
786.78
Numéro Beilstein :
5900253
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Numéro de classement CE :
700-178-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
128-133 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(c(OP2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c(c1)C(C)(C)C)-c5cc(OC)cc(c5OP6Oc7ccccc7-c8ccccc8O6)C(C)(C)C
InChI
1S/C46H44O8P2/c1-45(2,3)37-27-29(47-7)25-35(43(37)53-55-49-39-21-13-9-17-31(39)32-18-10-14-22-40(32)50-55)36-26-30(48-8)28-38(46(4,5)6)44(36)54-56-51-41-23-15-11-19-33(41)34-20-12-16-24-42(34)52-56/h9-28H,1-8H3
Clé InChI
WUFGFUAXCBPGOL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable