Documents
690899
Sigma-Aldrich
α-Chlorophenylacetic acid
97.0%
Synonyme(s) :
Chlorophenylacetic acid, Phenylchloroacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (T)
97.0%
Forme
lumps
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
Clé InChI
QKSGIGXOKHZCQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable