Principaux documents
684619
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-isopropoxy-5-formylphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12BBrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
105-109 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H12BBrO4/c1-6(2)16-10-8(11(14)15)3-7(5-13)4-9(10)12/h3-6,14-15H,1-2H3
Clé InChI
JDRHFOMNQQEZJZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable