Principaux documents
684570
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
Synonyme(s) :
2-(2-bromophenyl)-6-butyl-1,3,6,2-dioxazaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H21BBrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
92-97 °C
Chaîne SMILES 
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccccc2Br
InChI
1S/C14H21BBrNO2/c1-2-3-8-17-9-11-18-15(19-12-10-17)13-6-4-5-7-14(13)16/h4-7H,2-3,8-12H2,1H3
Clé InChI
OLNVCXQNTXWSKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges