Principaux documents
683264
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolone
96%
Synonyme(s) :
5-Fluorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
173-177 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
KXMRAGBOYTUYGL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable