Principaux documents
677876
Sigma-Aldrich
Trichloro(pyridine)gold(III)
97%
Synonyme(s) :
(Pyridine)gold trichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5AuCl3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
eCl@ss :
39151701
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
232-240 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Au](Cl)Cl.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.Au.3ClH/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;;3*1H/q;+3;;;/p-3
Clé InChI
TYJJOEBQRJABJG-UHFFFAOYSA-K
Application
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • An N-stabilized gold(III) catalyst employed in a synthesis of tetrahydroisoquinolines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gold catalysis: the benefits of N and N,O ligands.
A Stephen K Hashmi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(47), 6545-6547 (2004-12-04)