Key Documents
668400
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate
technical grade, ≥80%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(methyl)imidazolium-2-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
≥80%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
221-225 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cn1cc[n+](C)c1C([O-])=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-3-4-8(2)5(7)6(9)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
HESZXGSSISDCNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Azouri M. et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 4877-4877 (2007)
Holbrey, J. D. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 28-28 (2003)