Principaux documents
662887
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-hexyne
technical grade
10 G
1 050,00 $
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
1 050,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CCH(CH3)CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.402
Densité
0.710 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC(C)C#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-6-7(3)5-2/h2,7H,4,6H2,1,3H3
Clé InChI
OPZULQHRFNTFFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup