Principaux documents
662089
Sigma-Aldrich
3-(2′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H15BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
141-145 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1COc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-14-8-3-2-5-11(14)10-19-13-7-4-6-12(9-13)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
Clé InChI
ISSAOILCOPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable