Key Documents
659320
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-nitrotoluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(I)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.637
Point d'ébullition
295 °C
Densité
1.862 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(c(I)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
DJDSQNLIZRLTHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup