Documents
653675
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxyphenethyl bromide
97%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-4-(2-bromoethyl)anisole, 3,4-Dimethoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
H3COC6H3(OCH3)CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
130-131 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
52-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCBr)cc1OC
InChI
1S/C10H13BrO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
Clé InChI
LTAGXVMHLFYRNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>229.8 °F
Point d'éclair (°C)
> 109.9 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here