Principaux documents
651982
Sigma-Aldrich
4-Bromophenethyl bromide
96%
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Bromo-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5954 (lit.)
pb
97-98.5 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.7272 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2