Principaux documents
646032
Sigma-Aldrich
2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1csc(n1)-c2ccncc2
InChI
1S/C9H6N2O2S/c12-9(13)7-5-14-8(11-7)6-1-3-10-4-2-6/h1-5H,(H,12,13)
Clé InChI
COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves