Principaux documents
644862
Sigma-Aldrich
5-Isopropylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
78-82 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)c1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO3/c1-4(2)6-5(7(9)10)3-8-11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
ICXLYLUGOXIJDS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable