644374
Méthanol
≥99.8%, purification grade
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
97.68 mmHg ( 20 °C)
Produits recommandés
Nom du produit
Méthanol, purification grade, 99.8%
Qualité
purification grade
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Solubilité
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves