Documents
638234
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H4CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
71-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-14-8-4-5-9-15(14)19-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,12H2/b11-10+
Clé InChI
SQPQKZLZYZFJBK-ZHACJKMWSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable