Principaux documents
630799
Sigma-Aldrich
1-(2-Furoyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
165-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(c1ccco1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H7N3O2/c15-11(10-6-3-7-16-10)14-9-5-2-1-4-8(9)12-13-14/h1-7H
Clé InChI
AFORMRZDGRLVBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable