Documents
597708
Sigma-Aldrich
(3-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
240-241 °C (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
Clé InChI
UXVJIDSXBAHIDV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
225.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter