Documents
595942
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-bromopyridine
97%
Synonyme(s) :
3-Acetyl-6-bromopyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
124-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-2-3-7(8)9-4-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable