Principaux documents
587451
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxoplatinate
99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dipotassium platinate
About This Item
Formule linéaire :
K2Pt(OH)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.95% trace metals basis
Pf
150 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O