Documents
579203
Sigma-Aldrich
6′-Ethoxy-2′-hydroxyacetophenone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CCOc1cccc(O)c1C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-6-4-5-8(12)10(9)7(2)11/h4-6,12H,3H2,1-2H3
Clé InChI
FXKOWMXEFZGVHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable