Documents
578029
Sigma-Aldrich
5-[(Trimethylsilyl)ethynyl])-1-methylimidazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14N2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
55-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cn1cncc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H14N2Si/c1-11-8-10-7-9(11)5-6-12(2,3)4/h7-8H,1-4H3
Clé InChI
ZNCKMUMVQDCZBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable