Documents
573310
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Tetrahydrofuran-2-carboxamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −75°, c = 1 in H2O
Pf
82-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H9NO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H2,6,7)/t4-/m0/s1
Clé InChI
GXHAENUAJYZNOA-BYPYZUCNSA-N
Application
(S)-(−)-Tetrahydrofuran-2-carboxamide can be used as a precursor for the preparation of (S)-tetrahydrofuran-2-carbonitrile (THFCN) via dehydration reaction using thionyl chloride and DMF. THFCN can be further methylated with methylmagnesium chloride (Grignard reagent) to produce (S)-1-(tetrahydrofuran-2-yl)ethenone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Improved synthetical route of (S)?-?1-?(tetrahydrofuran-?2-?yl)?ethanone
Chai H-w, et al.
Jing Xi Hua Gong Zhong Jian Ti / Fine Chemical Intermediates, 45(1), 39-41 (2015)