Key Documents
571989
Sigma-Aldrich
Cyclododecyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C12H23NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4860 (lit.)
Point d'ébullition
268-269 °C (lit.)
Densité
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H23NO/c15-12-14-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
Clé InChI
GTFYIRDGTIUCAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable