Documents
568309
Sigma-Aldrich
5-(2,5-Dichlorophenyl)furfural
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H6Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
97-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-7-1-3-10(13)9(5-7)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
Clé InChI
RKZWOCAAXGBQBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable