Documents
567620
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4840 (lit.)
Point d'ébullition
192-193 °C (lit.)
Densité
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
Clé InChI
GEHMLBFNZKJDQM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup