Documents
567477
Sigma-Aldrich
Acenaphthene-5-boronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C12H9B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
270 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7,14-15H,4-5H2
Clé InChI
RBYUCFIZMNKDGX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable