Key Documents
566535
Sigma-Aldrich
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H22N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4950 (lit.)
Point d'ébullition
230-231 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
LRPGNFROBDUREU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter