Documents
566136
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(pentafluorophenyl)tin
Synonyme(s) :
Bis(pentafluorophenyl)dimethylstannane, Bis(pentafluorophenyl)dimethyltin, Dimethylbis(pentafluorophenyl)stannane
About This Item
Formule linéaire :
(C6F5)2Sn(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Indice de réfraction
n20/D 1.4910 (lit.)
Point d'ébullition
259-260 °C (lit.)
Densité
1.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Mild reagent for the selective metathesis of B-Cl to B-C6F5 with little or no competing alkyl exchange.