Principaux documents
559601
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonamide
100 μG
$822.00
$822.00
Date d'expédition estimée le24 April 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
$822.00
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
$822.00
Date d'expédition estimée le24 April 2025
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
126-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFNO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
DBJNLJWQSQOBJM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable