Documents
558648
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3NHNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
261-266 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NNc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
Clé InChI
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable