Documents
556629
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminophenyl)piperidine
97%
Synonyme(s) :
4-(1-Piperidino)aniline, 4-(1-Piperidinyl)-benzemamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5937 (lit.)
Pf
26-29 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H16N2/c12-10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9,12H2
Clé InChI
TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Amino acid arylamides
  • Selective interleukin-2 inducible T-cell inhibitors
  • Antimalarial drugs
  • Aglycoristocetin derivatives for anti-influenza virus activity
  • IRAK-4 inhibitors
  • 9-Aminoacridines with antiprion activity
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable