Principaux documents
555355
Sigma-Aldrich
Cap B (80% THF, 10% Pyridine, 10% 1-Methylimidazole)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
pb:
65 °C (lit.)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
pb
65 °C (lit.)
Niveau de qualité
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
6.1 °F
Point d'éclair (°C)
-14.4 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles