Documents
555134
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichlorocobalt(II)
97%
Synonyme(s) :
Co(dppf)Cl2, Dichloro[ferrocene-1,1′-diylbis(diphenylphosphine-P)]cobalt(II)
About This Item
Formule linéaire :
Cl2Co(P(C6H5)2C5H4)2Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
684.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: cobalt
reagent type: catalyst
Pf
224 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].Cl[Co]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Co.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;+2;/p-2
Clé InChI
GODCBYSHZAJJDR-UHFFFAOYSA-L
Application
Reactant for synthesis of homoleptic complexes of cobalt(0) and nickel(0)
Catalyst for Heck-type reactions of 6-halo-1-hexene derivatives
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable