Key Documents
536075
Sigma-Aldrich
5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
252-256 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)11-9(13)10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11,13)
Clé InChI
WUSCBOFBIYZVCQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable