Principaux documents
533831
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylpyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
38-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C6H10N2/c1-5-4-6(2)8(3)7-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
HNOQAFMOBRWDKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges