52961
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptyl iodide
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-7-iodoheptane, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptyl iodide, 3-(Perfluorobutyl)propyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.381
Densité
1.828 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI
InChI
1S/C7H6F9I/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h1-3H2
Clé InChI
BPQUIZZKLVTZOY-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F
Point d'éclair (°C)
76.7 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter