Principaux documents
523151
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
97%
5 G
139,00 $
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
139,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(NO2)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
104-108 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
SAFSVELFSYQXOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chunyan Du et al.
The Journal of organic chemistry, 74(19), 7322-7327 (2009-08-29)
Two asymmetrically substituted dicyanovinyl heterotetracenes are synthesized and characterized. Single-crystal X-ray diffractions indicate both intermolecular hydrogen bonds and pi-stacking existing in the solid-state structures. The solvatochromic behaviors of the two heterotetracenes were investigated in a variety of solvents. Both experimental
Synthesis and characterization of a conjugated polymer with stable radicals in the side groups.
Swoboda P, et al.
Macromolecules, 28(12), 4255-4259 (1995)
Jian-Bo Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(5), 744-746 (2011-11-29)
A novel fluorescent probe for gold ions (Au(3+)/Au(+)) is reported through blocking photoinduced electron transfer, in which a boron dipyrromethene (Bodipy) derivative reveals high selectivity and sensitivity in a gold-catalyzed intramolecular hydroamination, and is successfully applied to fluorescence imaging of