Documents
521132
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2,4,5-trimethylbenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CC6H2(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
47-51 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(cc1C)C#C
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-7-9(3)8(2)6-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
Clé InChI
FXHLQHXVJWYAGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Krishna Bahadur Somai Magar et al.
Molecular diversity, 17(4), 679-691 (2013-08-03)
The rhodium(II)-catalyzed reactions of cyclic diazo compounds derived from barbituric acid or thiobarbituric acid with arylacetylenes and styrenes were examined. These reactions provide a rapid synthetic route to the preparation of a variety of novel and diverse furo [2,3-d pyrimidine-2,4-diones